Tributylphenyltin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Danger
374601-10G 374601-1G
SIAL374601-10GEA 179 EUR
SIAL374601-10G SIAL374601-1G
Tributylphenyltin, Sigma-Aldrich®
Tributylphenyltin
Formula: C₁₈H₃₂Sn
MDL Number: MFCD00134394
CAS Number: 960-16-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III