2-Bromo-4,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Supplier: Thermo Scientific
RJC02729.250 RJC02729.1
MAYBRJC02729.250EA 0 EUR
MAYBRJC02729.250 MAYBRJC02729.1
2-Bromo-4,5-bis(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₄BrF₆N
CAS Number: 230295-15-5