2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Supplier: Thermo Scientific
BTB08666.1 BTB08666.10 BTB08666.50
MAYBBTB08666.1EA 0 EUR
MAYBBTB08666.1 MAYBBTB08666.10 MAYBBTB08666.50
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MDL Number: MFCD00052265
CAS Number: 21938-47-6