Triisopropanolamine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
254746-1KG 254746-100G
SIAL254746-1KGEA 89.8 EUR
SIAL254746-1KG SIAL254746-100G
Triisopropanolamine, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolamine
Formula: C₉H₂₁NO₃
MW: 191.27 g/mol
MDL Number: MFCD00004533
CAS Number: 122-20-3
EINECS: 204-528-4