3,5-Dibromo-4-iodotoluene
Supplier: Thermo Scientific
TL00632.1
TL00632.10
TL00632.50
MAYBTL00632.1EA
0
EUR
MAYBTL00632.1
MAYBTL00632.10
MAYBTL00632.50
3,5-Dibromo-4-iodotoluene
3,5-Dibromo-4-iodotoluene
Formula:
C₇H₅Br₂I |
MDL Number:
MFCD00052397 CAS Number: 175278-10-1 |