Isobutylnitrite stabilised, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327190-100ML
327190-500ML
SIAL327190-100MLEA
57.6
EUR
SIAL327190-100ML
SIAL327190-500ML
Isobutylnitrite stabilised, Sigma-Aldrich®
IsobutylNitrite
Formula:
C₄H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00002056 CAS Number: 542-56-3 EINECS: 208-819-7 UN: 2351 ADR: 3,II |