4-Chloroquinaldine
Supplier: Thermo Scientific
Warning
BTB04981.1 BTB04981.10 BTB04981.50
MAYBBTB04981.1EA 0 EUR
MAYBBTB04981.1 MAYBBTB04981.10 MAYBBTB04981.50
4-Chloroquinaldine
4-Chloroquinaldine
Formula: C₁₀H₈ClN
MDL Number: MFCD00006757
CAS Number: 4295-06-1
EINECS: 224-300-8