Phenoxyacetamide
Supplier: Thermo Scientific
SPB04334.1
SPB04334.10
SPB04334.50
MAYBSPB04334.1EA
0
EUR
MAYBSPB04334.1
MAYBSPB04334.10
MAYBSPB04334.50
Phenoxyacetamide
Phenoxyacetamide
Formula:
C₈H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00017140 CAS Number: 621-88-5 EINECS: 210-713-0 |