Myristoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185205-5ML
185205-100ML
185205-500ML
SIAL185205-5MLEA
41.3
EUR
SIAL185205-5ML
SIAL185205-100ML
SIAL185205-500ML
Myristoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Myristoyl chloride
Formula:
C₁₄H₂₇ClO |
MDL Number:
MFCD00000741 CAS Number: 112-64-1 EINECS: 203-994-6 UN: 3265 ADR: 8,I |