Bis(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187437-10G 187437-50G
SIAL187437-10GEA 70.7 EUR
SIAL187437-10G SIAL187437-50G
Bis(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Formula: C₈H₁₈Si₂
MDL Number: MFCD00008276
CAS Number: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9