(±)-2-Bromopropionyl bromide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
249785-100G 249785-500G
SIAL249785-100GEA 57.1 EUR
SIAL249785-100G SIAL249785-500G
(±)-2-Bromopropionyl bromide, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Formula: C₃H₄Br₂O
MDL Number: MFCD00000142
CAS Number: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8,II