Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
379867-1G 379867-250MG
SIAL379867-1GEA 437 EUR
SIAL379867-1G SIAL379867-250MG
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Potassium dicyanoaurate
Formula: C₂AuKN₂
MDL Number: MFCD00011414
CAS Number: 13967-50-5
EINECS: 237-748-4
UN: 1588
ADR: 6.1,I