N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Supplier: Thermo Scientific
SPB05348.1 SPB05348.10 SPB05348.50
MAYBSPB05348.1EA 0 EUR
MAYBSPB05348.1 MAYBSPB05348.10 MAYBSPB05348.50
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₆Cl₃NO
CAS Number: 33560-48-4