2-(Ethylthio)nicotinamide
Supplier: Thermo Scientific
BTB06390DA BTB06390EA
MAYBBTB06390DAEA 0 EUR
MAYBBTB06390DA MAYBBTB06390EA
2-(Ethylthio)nicotinamide
2-(Ethylthio)nicotinamide
Formula: C₈H₁₀N₂OS
CAS Number: 175135-27-0