2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
D6500-100MG D6500-10MG D6500-25MG
SIALD6500-100MGEA 545 EUR
SIALD6500-100MG SIALD6500-10MG SIALD6500-25MG
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃·3H₂O
Storage Temperature: Freezer
CAS Number: 1927-31-7
EINECS: 277-809-2