Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Supplier: Roth Carl
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium, Adenosine 5′-triphosphate disodium salt, ATP 2Na, ATP disodium salt, Adenosine 5ʹ-Triphosphate, Disodium Salt
K054.1 K054.3
ROTHK054.1EA 39.7 EUR
ROTHK054.1 ROTHK054.3
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MW: 551.14 g/mol
MDL Number: MFCD00080339
CAS Number: 987-65-5
EINECS: 213-579-1