Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
FLAAS-10VL FLAAS-1VL FLAAS-5VL
SIALFLAAS-10VLEA 293 EUR
SIALFLAAS-10VL SIALFLAAS-1VL SIALFLAAS-5VL
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MDL Number: MFCD00150755
CAS Number: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1