Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Thymidine 5′-(tetrahydrogen triphosphate) xsodium salt, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid sodium salt, Thymidine-5'-triphosphoric acid sodium salt, TTP Na, dTTP Na, Deoxythymidine triphosphate sodium salt, dTTP sodium salt
T0251-10MG T0251-250MG T0251-25MG T0251-50MG
SIALT0251-10MGEA 108 EUR
SIALT0251-10MG SIALT0251-250MG SIALT0251-25MG SIALT0251-50MG
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Formula: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MW: 504.15 g/mol
MDL Number: MFCD00080338
CAS Number: 18423-43-3