Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Thymidine 5′-(tetrahydrogen triphosphate) xsodium salt, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid sodium salt, Thymidine-5'-triphosphoric acid sodium salt, TTP Na, dTTP Na, Deoxythymidine triphosphate sodium salt, dTTP sodium salt
T9656-25UMO T9656-.1MMO
SIALT9656-25UMOEA 189 EUR
SIALT9656-25UMO SIALT9656-.1MMO
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Formula: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MW: 504.15 g/mol
MDL Number: MFCD00080338
CAS Number: 18423-43-3