POPSO (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
Supplier: Roth Carl
Synonyms: 3,3'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(2-hydroxypropane-1-sulphonic acid), Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulphonic acid) dihydrate, POPSO
6632.1 6632.2
ROTH6632.1EA 46.1 EUR
ROTH6632.1 ROTH6632.2
POPSO (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
POPSO (β,β'-Dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
MDL Number: MFCD00038350
CAS Number: 68189-43-5
EINECS: 269-199-1