(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Supplier: Thermo Scientific
SPB02452.1 SPB02452.10 SPB02452.50
MAYBSPB02452.1EA 0 EUR
MAYBSPB02452.1 MAYBSPB02452.10 MAYBSPB02452.50
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂NO
CAS Number: 21244-78-0