(1,2,2-Trimethylpropylidene)malononitrile
Supplier: Thermo Scientific
KM03717.1 KM03717.50
MAYBKM03717.1EA 0 EUR
MAYBKM03717.1 MAYBKM03717.50
(1,2,2-Trimethylpropylidene)malononitrile
(1,2,2-Trimethylpropylidene)malononitrile
Formula: C₉H₁₂N₂
CAS Number: 13017-53-3