Diphosphoryl tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
381829-25ML 381829-5ML
SIAL381829-25MLEA 242 EUR
SIAL381829-25ML SIAL381829-5ML
Diphosphoryl tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Diphosphoryl tetrachloride
Formula: Cl₄O₃P₂
MDL Number: MFCD00061542
CAS Number: 13498-14-1
EINECS: 236-824-4
UN: 3265
ADR: 8,II