2,3,5,6-Tetrachloro-4-iodopyridine
Supplier: Thermo Scientific
BTB15043.250 BTB15043.1
MAYBBTB15043.250EA 0 EUR
MAYBBTB15043.250 MAYBBTB15043.1
2,3,5,6-Tetrachloro-4-iodopyridine
2,3,5,6-Tetrachloro-4-iodopyridine
Formula: C₅Cl₄IN
CAS Number: 30332-35-5