Disodium maleate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Maleic acid disodium salt
63260-250G 63260-50G
SIAL63260-250GEA 393 EUR
SIAL63260-250G SIAL63260-50G
Disodium maleate, Sigma-Aldrich®
Disodium maleate
Formula: C₄H₂Na₂O₄
MDL Number: MFCD00013059
CAS Number: 371-47-1
EINECS: 206-738-1