Benzo[b]thiophene-3-methanol
Supplier: Thermo Scientific
CC12309.250 CC12309DA
MAYBCC12309.250EA 0 EUR
MAYBCC12309.250 MAYBCC12309DA
Benzo[b]thiophene-3-methanol
Benzo[b]thiophene-3-methanol
Formula: C₉H₈OS
CAS Number: 5381-24-8