(S)-(+)-α-Cyclohexanemethylamine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
726796-100G
726796-25G
SIAL726796-100GEA
1120
EUR
SIAL726796-100G
SIAL726796-25G
(S)-(+)-α-Cyclohexanemethylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-α-Cyclohexanemethylamine
Formula:
C₈H₁₇N |
MDL Number:
MFCD00066261 CAS Number: 17430-98-7 |