Détecteur de gaz [FR]
Le détecteur de gaz est un élément essentiel dans la sécurité et la protection de l’individu. L’outil de prévention indispensable pour détecter des substances gazeuses.VWR vous propose une large gamme de produits de détection des gaz sélectonnés parmi plusieurs fournisseurs reconnus mondialement dans l’univers de la sécurité des l’individus.
- Les dosimètres utilisent le principe scientifiquement avéré de la diffusion. Ils sont conçus pour mesurer l’exposition personnelle dans les zones de travail de diverses industries.
- La détection de gaz colorimétrique identifie et mesure des gaz spécifiquent au moyen d’une pompe d’échantillonnage et de tubes d’analyse.
- Les Dosi-tubes passifs sont utilisées pour contrôler des concentrations de gaz pendant une période prolongée.
- L’indicateur de débit d’air permet la détection de courants d’air.
Product Selection
--- Space should be here ---